Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
Artikelnummer. 15926779
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15926779
Marke: enQuireBio™ QP5657ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-1 complex subunit sigma-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001034658.1
Gen-ID (Entrez) 130340
Name AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AP1S3
Proteinlänge Full Length of Isoform 3
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MIHFILLFSR QGKLRLQKWY ITLPDKERKK ITREIVQIIL SRGHRTSSFV DWKELKLVYK RYASLYFCCA IENQDNELLT LEIVHRYVEL LDKYFGNTWP FARA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.