Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Appetite-regulating hormone Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001128413.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 51738 |
| Name | Appetite-regulating hormone Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GHRL |
| Proteinlänge | Full Length of BC025791 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |