missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ASGPR1 / ASGR1 Protein

Artikelnummer. 16087071
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16087071

Marke: enQuireBio™ QP8899ec10ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001184145.1
Gen-ID (Entrez) 432
Name ASGPR1 / ASGR1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ASGR1
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz EELRGLRETF SNFTASTEAQ VKGLSTQGGN VGRKMKSLES QLEKQQKDLS EDHSSLLLHV KQFVSDLRSL SCQMAALQGN GSERTCCPVN WVEHERSCYW FSRSGKAWAD ADNYCRLEDA HLVVVTSWEE QKFVQHHIGP VNTWMGLHDQ NGPWKWVDGT DYETGFKNWR PEQPDDWYGH GLGGGEDCAH FTDDGRWNDD VCQRPYRWVC ETELDKASQE PPLL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt