missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase A Protein

Artikelnummer. p-7154177
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16099110

Marke: enQuireBio™ QP7512ma20ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001348.2
Gen-ID (Entrez) 1660
Name ATP-dependent RNA helicase A Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DHX9
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz NQVGVVPWSP PQSNWNPWTS SNIDEGPLAF ATPEQISMDL KNELMYQLEQ DHDLQAILQE RELLPVKKFE SEILEAISQN SVVIIRGATG CGKTTQVPQF ILDDFIQNDR AAECNIVVTQ PRRISAVSVA ERVAFERGEE PGKSCGYSVR FESILPRPHA SIMFCTVGVL LRKLEAGIRG ISHVIVDEIH ERDINTDFLL VVLRDVVQAY PEVRIVLMSA TIDTSMFCEY FFNCPIIEVY GRTYPVQEYF LEDCIQMTHF VPPPKDKKKK DKDDDGGEDD DANCNLICGD EYGPETRLSM SQLNEKETPF ELIEALLKYI ETLNVPGAVL VFLPGWNLIY TMQKHLEMNP HFGSHRYQIL PLHSQIPREE QRKVFDPVPV GVTKVILSTN IAETSITIND VVYVIDSCKQ KVKLFTAHNN MTNYATVWAS KTNLEQRKGR AGRVRPGFCF HLCSRARFER LETHMTPEMF RTPLHEIALS IKLLRLGGIG QFLAKAIEPP PLDAVIEAEH TLRELD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt