Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP5D Protein
Artikelnummer. 16074031
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074031 100 μg 100 Mikrogramm
16084031 10 μg 10 Mikrogramm
16024041 50 μg 50 Mikrogramm
16004041 200 μg 200 Mikrogramm
16014041 500 μg 500 Mikrogramm
16094031 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074031
Marke: enQuireBio™ QP8328ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP5D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001001975.1
Gen-ID (Entrez) 513
Name ATP5D Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ATP5D
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz ASPTQVFFNG ANVRQVDVPT LTGAFGILAA HVPTLQVLRP GLVVVHAEDG TTSKYFVSSG SIAVNADSSV QLLAEEAVTL DMLDLGAAKA NLEKAQAELV GTADEATRAE IQIRIEANE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 87.9% as determined by SDS-PAGE.