missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human ATR GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18318297 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18318297

Marke: Novus Biologicals™ H00000545Q0125ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 545
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 36.74 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias ataxia telangiectasia and Rad3 related, Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, EC 2.7.11.1, FRAP-related protein 1, FRP1FRAP-related protein-1, MEC1, protein kinase ATR, Rad3 related protein, SCKL1, SCKLMEC1, mitosis entry checkpoint 1, homolog, serine/threonine-protein kinase ATR
Gensymbol ATR
Forschungskategorie Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Immunology, p53 Pathway, Virology Bacteria and Parasites
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ATR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt