Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B-cell receptor-associated protein 31 Protein
Artikelnummer. p-7155112
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094651 10 μg 10 Mikrogramm
16034661 50 μg 50 Mikrogramm
16084651 100 μg 100 Mikrogramm
16014661 200 μg 200 Mikrogramm
16024661 500 μg 500 Mikrogramm
16004661 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094651
Marke: enQuireBio™ QP8444ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B-cell receptor-associated protein 31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001132913.1
Gen-ID (Entrez) 10134
Name B-cell receptor-associated protein 31 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol BCAP31
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SLQWTAVATF LYAEVFVVLL LCIPFISPKR WQKIFKSRLV ELLVSYGNTF FVVLIVILVL LVIDAVREIR KYDDVTEKVN LQNNPGAMEH FHMKLFRAQR NLYIAGFSLL LSFLLRRLVT LISQQATLLA SNEAFKKQAE SASEAAKKYM EENDQLKKGA AVDGGKLDVG NAEVKLEEEN RSLKADLQKL KDELASTKQK LEKAENQVLA MRKQSEGLTK EYDRLLEEHA KLQAAVDGPM DK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.