Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 11 Protein
Artikelnummer. 15927199
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15927199 100 μg 100 Mikrogramm
15937199 10 μg 10 Mikrogramm
15977199 50 μg 50 Mikrogramm
15957199 200 μg 200 Mikrogramm
15967199 500 μg 500 Mikrogramm
15947199 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 15927199
Marke: enQuireBio™ QP5712ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bcl-2-like protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001191035.1
Gen-ID (Entrez) 10018
Name Bcl-2-like protein 11 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol BCL2L11
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAKQPSDVSS ECDREGRQLQ PAERPPQLRP GAPTSLQTEP QGNPEGNHGG EGDSCPHGSP QGPLAPPASP GPFATRSPLF IFMRRSSLLS RSSSGYFSFD TDRSPAPMSC DKSTQTPSPP CQAFNHYLSA MASMRQAEPA DMRPEIWIAQ ELRRIGDEFN AYYARRVFLN NYQAAEDHPR MVILRLLRYI VRLVWRMH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.