Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL-W / BCL2L2 Protein
Artikelnummer. p-7154515
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16001111 10 μg 10 Mikrogramm
16041111 50 μg 50 Mikrogramm
16091101 100 μg 100 Mikrogramm
16021111 200 μg 200 Mikrogramm
16031111 500 μg 500 Mikrogramm
16011111 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16001111
Marke: enQuireBio™ QP7839ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL-W / BCL2L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186768.1
Gen-ID (Entrez) 599
Name BCL-W / BCL2L2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol BCL2L2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ATPASAPDTR ALVADFVGYK LRQKGYVCGA GPGEGPAADP LHQAMRAAGD EFETRFRRTF SDLAAQLHVT PGSAQQRFTQ VSDELFQGGP NWGRLVAFFV FGAALCAESV NKEMEPLVGQ VQEWMVAYLE TQLADWIHSS GGWAEFTALY GDGALEEARR LREGNWASVR TVLTGAVALG ALVTVGAFFA SK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.