missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BCL-W / BCL2L2 Protein

Artikelnummer. 16091101
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16091101 100 μg 100 Mikrogramm
16001111 10 μg 10 Mikrogramm
16041111 50 μg 50 Mikrogramm
16021111 200 μg 200 Mikrogramm
16031111 500 μg 500 Mikrogramm
16011111 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16091101

Marke: enQuireBio™ QP7839ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL-W / BCL2L2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001186768.1
Gen-ID (Entrez) 599
Name BCL-W / BCL2L2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol BCL2L2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ATPASAPDTR ALVADFVGYK LRQKGYVCGA GPGEGPAADP LHQAMRAAGD EFETRFRRTF SDLAAQLHVT PGSAQQRFTQ VSDELFQGGP NWGRLVAFFV FGAALCAESV NKEMEPLVGQ VQEWMVAYLE TQLADWIHSS GGWAEFTALY GDGALEEARR LREGNWASVR TVLTGAVALG ALVTVGAFFA SK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.