Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human beta-Catenin His (C-Term) Protein
Artikelnummer. 18351374 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 18351374
Marke: Novus Biologicals™ NBP318198
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human CD31 at 1 ug/mL (100 ul/well) can bind Human beta-Catenin with a linear range of 0.3-4.9 ug/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity, SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.22 um filtered solution of 50mM Tris, 150mM NaCl, pH 8.0
Gen-ID (Entrez) 1499
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C.
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU/μg of the protein by LAL method
Gen-Alias beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Gensymbol CTNNB1
Rekonstitution Reconstitute to a concentration of 0.1-0.5 mg/mL in sterile distilled water
Forschungskategorie Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE
Protein beta-Catenin