Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-10 Protein
Artikelnummer. 18341328
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18341328 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 25 Mikrogramm
18320118 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18341328
Marke: R&D Systems™ 2926BP025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human BMP-10 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human BMP-10 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Gen-ID (Entrez) 27302
Molekulargewicht 12.2 kDa (monomer)
Name BMP-10
Menge 25 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human BMP-10 protein Asn317-Arg424
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.