Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Protein
Artikelnummer. 18340588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung Packungsgröße
18340588 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 50 Mikrogramm
18176280 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18157150 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18196670 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 10 Mikrogramm
18156870 1 mg Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 1 Milligramm
18793989 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 500 Mikrogramm
18731388 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 18340588 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 314BP050/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1399.77 €
    1263.15 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 136.62 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 0.70-7.00 ng/mL. Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Gen-ID (Entrez) 652
Molekulargewicht M.W. (Observed): 19-24 kDa, reducing conditions 35-41 kDa, non-reducing conditions
Name BMP-4
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BMP-4 protein Ser293-Arg408
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Gen-Alias BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE with silver staining.