Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-6 Protein
Artikelnummer. 18397477
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18397477 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 20 Mikrogramm
18304817 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18397477
Marke: R&D Systems™ 507BP020/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human BMP-6 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human BMP-6 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Gen-ID (Entrez) 654
Molekulargewicht 15 kDa (monomer)
Name BMP-6
Menge 20 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BMP-6 protein Gln382-His513
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Gen-Alias BMP6, BMP-6, bone morphogenetic protein 6, vegetal related growth factor (TGFB-related), vegetal-related (TGFB related) cytokine, VG-1-R, VG-1-related protein, Vg1-related sequence, VGR, VGR1, VGR-1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.