Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
Artikelnummer. 16077451
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16077451 1 mg 1 Milligramm
16067451 10 μg 10 Mikrogramm
16057451 100 μg 100 Mikrogramm
16087451 200 μg 200 Mikrogramm
16097451 500 μg 500 Mikrogramm
5 options
Product Code. 16077451
Brand: enQuireBio™ QP9013ye1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_000052.1
Gen-ID (Entrez) 695
Name Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Btk
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AAVILESIFL KRSQQKKKTS PLNFKKRLFL LTVHKLSYYE YDFERGRRGS KKGSIDVEKI TCVETVVPEK NPPPERQIPR RGEESSEMEQ ISIIERFPYP FQVVYDEGPL YVFSPTEELR KRWIHQLKNV IRYNSDLVQK YHPCFWIDGQ YLCCSQTAKN AMGCQILENR NGSLKPGSSH RKTKKPLPPT PEEDQILKKP LPPEPAAAPV STSELKKVVA LYDYMPMNAN DLQLRKGDEY FILEESNLPW WRARDKNGQE GYIPSNYVTE AEDSIEMYEW YSKHMTRSQA EQLLKQEGKE GGFIVRDSSK AGKYTVSVFA KSTGDPQGVI RHYVVCSTPQ SQYYLAEKHL FSTIPELINY HQHNSAGLIS RLKYPVSQQN KNAPSTAGLG YGSWEIDPKD LTFLKELGTG QFGVVKYGKW RGQYDVAIKM IKEGSMSEDE FIEEAKVMMN LSHEKLVQLY GVCTKQRPIF IITEYMANGC LLNYLREMRH RFQTQQLLEM CKDVCEAMEY LESKQFLHRD LAARNCLVND QGVVKVSDFG LSRYVLDDEY TSSVGSKFPV RWSPPEVLMY SKFSSKSDIW AFGVLMWEIY SLGKMPYERF TNSETAEHIA QGLRLYRPHL ASEKVYTIMY SCWHEKADER PTFKILLSNI LDVMDEES
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.