Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTB / POZ domain-containing protein KCTD15 Protein
Artikelnummer. p-7154555
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Code produit. Menge unitSize
16081331 10 μg 10 Mikrogramm
16021341 50 μg 50 Mikrogramm
16071331 100 μg 100 Mikrogramm
16001341 200 μg 200 Mikrogramm
16011341 500 μg 500 Mikrogramm
16091331 1 mg 1 Milligramm
6 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16081331
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7877ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTB/POZ domain-containing protein KCTD15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001123466.1
Gen-ID (Entrez) 79047
Name BTB / POZ domain-containing protein KCTD15 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KCTD15
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MPHRKERPSG SSLHTHGSTG TAEGGNMSRL SLTRSPVSPL AAQGIPLPAQ LTKSNAPVHI DVGGHMYTSS LATLTKYPDS RISRLFNGTE PIVLDSLKQH YFIDRDGEIF RYVLSFLRTS KLLLPDDFKD FSLLYEEARY YQLQPMVREL ERWQQEQEQR RRSRACDCLV VRVTPDLGER IALSGEKALI EEVFPETGDV MCNSVNAGWN QDPTHVIRFP LNGYCRLNSV QDVL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.