missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human C-Reactive Protein/CRP Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris-HCl, NaCl und CaCl 2 .
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris-HCl, NaCl und CaCl 2 mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human C-Reactive Protein/CRP Protein is derived from NS0. The Recombinant Human C-Reactive Protein/CRP Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris-HCl, NaCl und CaCl 2 mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 1401 |
| Molekulargewicht | 23 kDa (monomer) |
| Name | C-Reactive Protein/CRP |
| Menge | 200 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human C-Reactive Protein/CRP protein Phe17-Pro224 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Homopentamer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur