missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human C1qR1/CD93 (24-580) His Avi Protein, CF

Artikelnummer. 30485270
Change view
Click to view available options
:
50 μg
Artikelnummer.
30485270 50 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30485270

Marke: R&D Systems™ AVI11656050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

His-tag Avi-tag

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Biotinylated Recombinant Human C1qR1/CD93 (24-580) His-tag Avi-tag binds to Recombinant Human IGFBP-rp1/IGFBP-7 (K95R) Protein (Catalog # 1334-B7 ) with an ED50 of 1.50-15.0 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NPY3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 22918
Molekulargewicht Observed: 82-105 kDa, under reducing conditions.,Theoretical: 61 kDa
Menge 50 μg
Quelle Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human C1qR1/CD93 protein Ala24-Lys580, with a C-terminal 6-His tag and Avi-tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias AA4 Antigen, C1q R1, C1q receptor 1, C1q Rp, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Collectin Receptor, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Ly68, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4
Konjugat Biotin
Rekonstitution Reconstitute at 200 μg/mL in water.
Protein C1qR1/CD93
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.