Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALCA / CGRP Protein
Artikelnummer. 16076711
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076711 100 μg 100 Mikrogramm
16086711 10 μg 10 Mikrogramm
16026721 50 μg 50 Mikrogramm
16006721 200 μg 200 Mikrogramm
16016721 500 μg 500 Mikrogramm
16096711 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076711
Marke: enQuireBio™ QP8831ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALCA / CGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001029125.1
Gen-ID (Entrez) 796
Name CALCA / CGRP Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CALCA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz ACDTATCVTH RLAGLLSRSG GVVKNNFVPT NVGSKA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.