Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALML5 / CLSP Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_059118.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 51806 |
| Name | CALML5 / CLSP Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CALML5 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |