Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001273718.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 873 |
| Name | Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CBR1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |