Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform alpha-like Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_660204.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 122011 |
| Name | Casein kinase I isoform alpha-like Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CSNK1A1L |
| Proteinlänge | Full Length of BC028723 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |