Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform alpha-like Protein
Artikelnummer. p-7154583
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061501
Marke: enQuireBio™ QP7904ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform alpha-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660204.2
Gen-ID (Entrez) 122011
Name Casein kinase I isoform alpha-like Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CSNK1A1L
Proteinlänge Full Length of BC028723
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MTNNSGSKAE LVVGGKYKLV RKIGSGSFGD VYLGITTTNG EEVAVKLESQ KVKHPQLLYE SKLYTILQGG VGIPHMHWYG QEKDNNVLVM DLLGPSLEDL FNFCSRRFTM KTVLMLADQM ISRIEYVHTK NFLHRDIKPD NFLMGTGRHC NKLFLIDFGL AKKYRDNRTR QHIPYREDKH LIGTVRYASI NAHLGIEQSR RDDMESLGYV FMYFNRTSLP WQGLKAMTKK QKYEKISEKK MSTPVEVLCK GFPAEFAMYL NYCRGLRFEE VPDYMYLRQL FRILFRTLNH QYDYTFDWTM LKQKAAQQAA SSSGQGQQAQ TQTGKQTEKN KNNVKDN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.