Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-8 Protein
Artikelnummer. p-7155535
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16067181
Marke: enQuireBio™ QP8921ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Caspase-8 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CASP8
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz SESQTLDKVY QMKSKPRGYC LIINNHNFAK AREKVPKLHS IRDRNGTHLD AGALTTTFEE LHFEIKPHDD CTVEQIYEIL KIYQLMDHSN MDCFICCILS HGDKGIIYGT DGQEAPIYEL TSQFTGLKCP SLAGKPKVFF IQACQGDNYQ KGIPVETDSE EQPYLEMDLS SPQTRYIPDE ADFLLGMATV NNCVSYRNPA EGTWYIQSLC QSLRERCPRG DDILTILTEV NYEVSNKDDK KNMGKQMPQP TFTLRKKLVF PSD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.