Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin B / CTSB Protein
Artikelnummer. p-7155220
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16055301
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8562ec50ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin B / CTSB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001899.1
Gen-ID (Entrez) 1508
Name Cathepsin B / CTSB Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CTSB
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz ASFDAREQWP QCPTIKEIRD QGSCGSCWAF GAVEAISDRI CIHTNAHVSV EVSAEDLLTC CGSMCGDGCN GGYPAEAWNF WTRKGLVSGG LYESHVGCRP YSIPPCEHHV NGSRPPCTGE GDTPKCSKIC EPGYSPTYKQ DKHYGYNSYS VSNSEKDIMA EIYKNGPVEG AFSVYSDFLL YKSGVYQHVT GEMMGGHAIR ILGWGVENGT PYWLVANSWN TDWGDNGFFK ILRGQDHCGI ESEVVAGIPR TD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.