missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL1/I-309/TCA-3 Protein

Artikelnummer. 18646525 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18646525 100 μg 100 Mikrogramm
18630806 500 μg 500 Mikrogramm
18637935 1 mg 1 Milligramm
18635905 10 μg 10 Mikrogramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18646525

Marke: Novus Biologicals™ NBP235886100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P22362, P22362, P22362
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 100 mM NaCl.
Gen-ID (Entrez) 6346
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 8.6 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of CCL1/I-309/TCA-3 AS determined by LAL method.
Gen-Alias CCL1, C-C motif chemokine 1, chemokine (C-C motif) ligand 1, I-309, I-309/CCL1, inflammatory cytokine I-309, P500, SCYA1Small-inducible cytokine A1, SISe, small inducible cytokine A1 (I-309, homologous to mouse Tca-3), T lymphocyte-secreted protein I-309, TCA3
Gensymbol CCL1
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forschungskategorie Chemokines and Cytokines
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein CCL1/I-309/TCA-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.