missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL2/MCP1 Protein

Artikelnummer. 18459811 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18459811

Marke: Novus Biologicals™ NBP234957100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

MCP1 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P13500, P13500, P13500
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 100 mM NaCl.
Gen-ID (Entrez) 6347
Molekulargewicht 8.7 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/ug of CCL2/MCP1 as determined by LAL method.
Gen-Alias C-C motif chemokine 2, CCL2, chemokine (C-C motif) ligand 2, GDCF-2, HC11Monocyte secretory protein JE, MCAFMonocyte chemotactic and activating factor, MCP1 Monocyte chemotactic protein 1, MCP-1 Small-inducible cytokine A2, MCP-1/CCL2, MGC9434, Monocyte chemoattractant protein 1, monocyte chemoattractant protein-1, SCYA2HSMCR30, small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous tomouse Sig-je), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2, SMC-CF
Gensymbol CCL2
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Forschungskategorie Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Protein CCL2/MCP1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt