missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL3/MIP-1 alpha Protein

Artikelnummer. 18439001 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18439001 500 μg 500 Mikrogramm
18412072 1 mg 1 Milligramm
18462672 100 μg 100 Mikrogramm
18497101 5 μg 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18439001 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP235011500ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

CCL3 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P10147, P10147, P10147
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 100 mM NaCl.
Gen-ID (Entrez) 6348
Molekulargewicht 7.8 kDa
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/ug of CCL3/MIP-1 alpha as determined by LAL method.
Gen-Alias C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, MIP-1 alpha/CCL3, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, Scya3
Gensymbol CCL3
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Forschungskategorie Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Protein CCL3/MIP-1 alpha
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.