Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL5/RANTES Protein
Artikelnummer. 18157130
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18157130 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 10 Mikrogramm
18127300 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18166900 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18325577 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 50 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18157130
Marke: R&D Systems™ 278RN010/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human CCL5/RANTES Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL5/RANTES Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Gen-ID (Entrez) 6352
Molekulargewicht 7.8 kDa
Name CCL5/RANTES
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human CCL5/RANTES protein Ser24-Ser91
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.