Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Artikelnummer. 16075971
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075971 10 μg 10 Mikrogramm
16015981 50 μg 50 Mikrogramm
16065971 100 μg 100 Mikrogramm
16095971 200 μg 200 Mikrogramm
16005981 500 μg 500 Mikrogramm
16085971 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075971
Marke: enQuireBio™ QP8690ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD24 / Ly-52 / CD24A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001278666.1
Gen-ID (Entrez) 100133941
Name CD24 / Ly-52 / CD24A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CD24
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SETTTGTSSN SSQSTSNTGL APNPTNATTK AAGGALQSTA SLFVVSLSLL HLYS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.