missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD320 Protein

Artikelnummer. 16086001
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086001 1 mg 1 Milligramm
16076001 10 μg 10 Mikrogramm
16016011 50 μg 50 Mikrogramm
16066001 100 μg 100 Mikrogramm
16096001 200 μg 200 Mikrogramm
16006011 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16086001

Marke: enQuireBio™ QP8696ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD320, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001159367.1
Gen-ID (Entrez) 51293
Name CD320 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CD320
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SPLSTPTSAQ AAGPSSGSCP PTKFQCRTSG LCVPLTWRCD RDLDCSDGSD EEECRIEPCT QKGQCPPPPG LPCPCTGVSD CSGGTDKKLR NCSRLACLAG ELRCTLSDDC IPLTWRCDGH PDCPDSSDEL GCGTNEILPE GDATTMGPPV TLESVTSLRN ATTMGPPVTL ESVPSVGNAT SSSAGDQSGS PTAYGV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.