missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CDCP1 (Secreted Form) Fc Protein
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
When Recombinant Human CDCP1 Fc Chimera (Catalog # 10328-CU) is immobilized at 2 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human P-Cadherin Fc Chimera (Catalog # 861-PC ) binds with an ED50 of 0.75-6 μg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q9H5V8-3 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 64866 |
| Molekulargewicht | Observed: 75-95 kDa, under reducing conditions; Theroretical: 62 kDa |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CDCP1 protein Human CDCP1 (Phe30-Glu343) Accession # Q9H5V8-3(N-terminus) IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekonstitution | Reconstitute at 500 μg/mL in PBS. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur