missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CEACAM-8/CD66b Protein

Artikelnummer. 18738058
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18738058 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738058

Marke: R&D Systems™ 9639CM050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human CEACAM-8/CD66b Protein is derived from NS0. The Recombinant Human CEACAM-8/CD66b Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P31997
Charakterisierung Bioactivity
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 1088
Molekulargewicht 32kDa
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CEACAM-8/CD66b protein Gln35-Asp320,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CEACAM8, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.