Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Artikelnummer. 16064280
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16064280 100 μg 100 Mikrogramm
16074280 10 μg 10 Mikrogramm
16014290 50 μg 50 Mikrogramm
16094280 200 μg 200 Mikrogramm
16004290 500 μg 500 Mikrogramm
16084280 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16064280
Marke: enQuireBio™ QP6577ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell cycle checkpoint protein RAD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002844.1
Gen-ID (Entrez) 5810
Name Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RAD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MPLLTQQIQD EDDQYSLVAS LDNVRNLSTI LKAIHFREHA TCFATKNGIK VTVENAKCVQ ANAFIQAGIF QEFKVQEESV TFRINLTVLL DCLSIFGSSP MPGTLTALRM CYQGYGYPLM LFLEEGGVVT VCKINTQEPE ETLDFDFCST NVINKIILQS EGLREAFSEL DMTSEVLQIT MSPDKPYFRL STFGNAGSSH LDYPKDSDLM EAFHCNQTQV NRYKISLLKP STKALVLSCK VSIRTDNRGF LSLQYMIRNE DGQICFVEYY CCPDEEVPES ES
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.