missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein

Artikelnummer. 16084280
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16084280

Marke: enQuireBio™ QP6577ec1mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell cycle checkpoint protein RAD1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002844.1
Gen-ID (Entrez) 5810
Name Cell cycle checkpoint protein RAD1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RAD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MPLLTQQIQD EDDQYSLVAS LDNVRNLSTI LKAIHFREHA TCFATKNGIK VTVENAKCVQ ANAFIQAGIF QEFKVQEESV TFRINLTVLL DCLSIFGSSP MPGTLTALRM CYQGYGYPLM LFLEEGGVVT VCKINTQEPE ETLDFDFCST NVINKIILQS EGLREAFSEL DMTSEVLQIT MSPDKPYFRL STFGNAGSSH LDYPKDSDLM EAFHCNQTQV NRYKISLLKP STKALVLSCK VSIRTDNRGF LSLQYMIRNE DGQICFVEYY CCPDEEVPES ES
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt