Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 63 kDa Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001035842.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 80254 |
| Name | Centrosomal protein of 63 kDa Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CEP63 |
| Proteinlänge | Full Length of Isoform 3 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |