Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 2b Protein
Artikelnummer. 16083561
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083561 1 mg 1 Milligramm
16073561 10 μg 10 Mikrogramm
16013571 50 μg 50 Mikrogramm
16063561 100 μg 100 Mikrogramm
16093561 200 μg 200 Mikrogramm
16003571 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16083561
Marke: enQuireBio™ QP8250ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001231573.1
Gen-ID (Entrez) 25978
Name Charged multivesicular body protein 2b Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHMP2B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz ASLFKKKTVD DVIKEQNREL RGTQRAIIRD RAALEKQEKQ LELEIKKMAK IGNKEACKVL AKQLVHLRKQ KTRTFAVSSK VTSMSTQTKV MNSQMKMAGA MSTTAKTMQA VNKKMDPQKT LQTMQNFQKE NMKMEMTEEM INDTLDDIFD GSDDEEESQD IVNQVLDEIG IEISGKMAKA PSAARSLPSA STSKATISDE EIERQLKALG VD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.