missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CHCHD4 Protein

Artikelnummer. 16071891
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071891 1 mg 1 Milligramm
16061891 10 μg 10 Mikrogramm
16001901 50 μg 50 Mikrogramm
16051891 100 μg 100 Mikrogramm
16081891 200 μg 200 Mikrogramm
16091891 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071891

Marke: enQuireBio™ QP7968ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHCHD4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001091972.1
Gen-ID (Entrez) 131474
Name CHCHD4 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHCHD4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSYCRQEGKD RIIFVTKEDH ETPSSAELVA DDPNDPYEEH GLILPNGNIN WNCPCLGGMA SGPCGEQFKS AFSCFHYSTE EIKGSDCVDQ FRAMQECMQK YPDLYPQEDE DEEEEREKKP AEQAEETAPI EATATKEEEG SS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.