Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHD1L Protein
Artikelnummer. p-7154478
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16080881
Marke: enQuireBio™ QP7802ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHD1L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001243267.1
Gen-ID (Entrez) 9557
Name CHD1L Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHD1L
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SAELDYQDPD ATSLKYVSGD VTHPQAGAED ALIVHCVDDS GHWGRGGLFT ALEKRSAEPR KIYELAGKMK DLSLGGVLLF PVDDKESRNK GQDLLALIVA QHRDRSNVLS GIKMAALEEG LKKIFLAAKK KKASVHLPRI GHATKGFNWY GTERLIRKHL AARGIPTYIY YFPRSKSAVL HAQSSSSSSR QLVP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.