missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CHD1L Protein

Artikelnummer. 16070881
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16070881 100 μg 100 Mikrogramm
16080881 10 μg 10 Mikrogramm
16020891 50 μg 50 Mikrogramm
16000891 200 μg 200 Mikrogramm
16010891 500 μg 500 Mikrogramm
16090881 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16070881

Marke: enQuireBio™ QP7802ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHD1L, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001243267.1
Gen-ID (Entrez) 9557
Name CHD1L Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHD1L
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SAELDYQDPD ATSLKYVSGD VTHPQAGAED ALIVHCVDDS GHWGRGGLFT ALEKRSAEPR KIYELAGKMK DLSLGGVLLF PVDDKESRNK GQDLLALIVA QHRDRSNVLS GIKMAALEEG LKKIFLAAKK KKASVHLPRI GHATKGFNWY GTERLIRKHL AARGIPTYIY YFPRSKSAVL HAQSSSSSSR QLVP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.