Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18312548 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18312548
Marke: Novus Biologicals™ H00001081Q0110ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1081
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 35.86 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias CGA glycoprotein hormones, alpha polypeptide, CG-ALPHA, FSHA, GPHa, GPHA1, HCG, LHA, TSHA
Gensymbol CGA
Forschungskategorie Cancer
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha)