Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1
Artikelnummer. 16074141
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074141 1 mg 1 Milligramm
16064141 10 μg 10 Mikrogramm
16004151 50 μg 50 Mikrogramm
16054141 100 μg 100 Mikrogramm
16084141 200 μg 200 Mikrogramm
16094141 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16074141
Marke: enQuireBio™ QP8347ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001264.2
Gen-ID (Entrez) 1108
Name Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHD4
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MASGLGSPSP CSAGSEEEDM DALLNNSLPP PHPENEEDPE EDLSETETPK LKKKKKPKKP RDPKIPKSKR QKKERMLLCR QLGDSSGEGP EFVEEEEEVA LRSDSEGSDY TPGKKKKKKL GPKKEKKSKS KRKEEEEEED DDDDSKEPKS SAQLLEDWGM EDIDHVFSEE DYRTLTNYKA FSQFVRPLIA AKNPKIAVSK MMMVLGAKWR EFSTNNPFK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.