Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CLC Protein
Artikelnummer. p-4719352
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18399467 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18177600 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 50 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18399467
Marke: R&D Systems™ 962CL050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human CLC Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CLC Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 23529
Molekulargewicht 22.4 kDa
Name CLC
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human CLC protein Leu28-Phe225,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Zielgen CLC
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.