Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation factor XIII A chain Protein
Artikelnummer. p-7155622
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16057691
Marke: enQuireBio™ QP9132ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation factor XIII A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000120.2
Gen-ID (Entrez) 2162
Name Coagulation factor XIII A chain Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol F13A1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GVNLQEFLNV TSVHLFKERW DTNKVDHHTD KYENNKLIVR RGQSFYVQID FSRPYDPRRD LFRVEYVIGR YPQENKGTYI PVPIVSELQS GKWGAKIVMR EDRSVRLSIQ SSPKCIVGKF RMYVAVWTPY GVLRTSRNPE TDTYILFNPW CEDDAVYLDN EKEREEYVLN DIGVIFYGEV NDIKTRSWSY GQFEDGILDT CLYVMDRAQM DLSGRGNPIK VSRVGSAMVN AKDDEGVLVG SWDNIYAYGV PPSAWTGSVD ILLEYRSSEN PVRYGQCWVF AGVFNTFLRC LGIPARIVTN YFSAHDNDAN LQMDIFLEED GNVNSKLTKD SVWNYHCWNE AWMTRPDLPV GFGGWQAVDS TPQENSDGMY RCGPASVQAI KHGHVCFQFD APFVFAEVNS DLIYITAKKD GTHVVENVDA THIGKLIVTK QIGGDGMMDI TDTYKFQEGQ EEERLALETA LMYGAKKPLN TEGVMKSRSN VDMDFEVENA VLGKDFKLSI TFRNNSHNRY TITAYLSANI TFYTGVPKAE FKKETFDVTL EPLSFKKEAV LIQAGEYMGQ LLEQASLHFF VTARINETRD VLAKQKSTVL TIPEIIIKVR GTQVVGSDMT VTVQFTNPLK ETLRNVWVHL DGPGVTRPMK KMFREIRPNS TVQWEEVCRP WVSGHRKLIA SMSSDSLRHV YGELDVQIQR RPSM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.