Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 1
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001269587.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 83643 |
| Name | Coiled-coil domain-containing protein 1 |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CCDC3 |
| Proteinlänge | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |