Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001128669.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 339834 |
| Name | Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CCDC36 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |