Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COLEC10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COLEC10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8273-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073691
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001311024.1
COLEC10 Protein
Research Use Only
COLEC10
Recombinant Protein
E. coli
LDIDSRPTAE VCATHTISPG PKGDDGEKGD PGEEGKHGKV GRMGPKGIKG ELGDMGDQGN IGKTGPIGKK GDKGEKGLLG IPGEKGKAGT VCDCGRYRKF VGQLDISIAR LKTSMKFVKN VIAGIRETEE KFYYIVQEEK NYRESLTHCR IRGGMLAMPK DEAANTLIAD YVAKSGFFRV FIGVNDLERE GQYMFTDNTP LQNYSNWNEG EPSDPYGHED CVEMLSSGRW NDTECHLTMY FVCEFIKKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10584
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol