Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COLEC10 Protein
Artikelnummer. 16053691
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16053691
Marke: enQuireBio™ QP8273ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COLEC10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001311024.1
Gen-ID (Entrez) 10584
Name COLEC10 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol COLEC10
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LDIDSRPTAE VCATHTISPG PKGDDGEKGD PGEEGKHGKV GRMGPKGIKG ELGDMGDQGN IGKTGPIGKK GDKGEKGLLG IPGEKGKAGT VCDCGRYRKF VGQLDISIAR LKTSMKFVKN VIAGIRETEE KFYYIVQEEK NYRESLTHCR IRGGMLAMPK DEAANTLIAD YVAKSGFFRV FIGVNDLERE GQYMFTDNTP LQNYSNWNEG EPSDPYGHED CVEMLSSGRW NDTECHLTMY FVCEFIKKKK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.