Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C4-B Protein
Artikelnummer. p-7153815
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16086960
Marke: enQuireBio™ QP6998ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C4-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001002029.3
Gen-ID (Entrez) 100293534
Name Complement C4-B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol C4B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz EAPKVVEEQE SRVHYTVCIW RNGKVGLSGM AIADVTLLSG FHALRADLEK LTSLSDRYVS HFETEGPHVL LYFDSVPTSR ECVGFEAVQE VPVGLVQPAS ATLYDYYNPE RRCSVFYGAP SKSRLLATLC SAEVCQCAEG KCPRQRRALE RGLQDEDGYR MKFACYYPRV EYGFQVKVLR EDSRAAFRLF ETKITQVLHF TKDVKAAANQ MRNFLVRASC RLRLEPGKEY LIMGLDGATY DLEGHPQYLL DSNSWIEEMP SERLCRSTRQ RAACAQLNDF LQEYGTQGCQ V
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.