Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C4-B Protein
Artikelnummer. 16076960
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076960 100 μg 100 Mikrogramm
16086960 10 μg 10 Mikrogramm
16026970 50 μg 50 Mikrogramm
16006970 200 μg 200 Mikrogramm
16016970 500 μg 500 Mikrogramm
16096960 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076960
Marke: enQuireBio™ QP6998ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C4-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001002029.3
Gen-ID (Entrez) 100293534
Name Complement C4-B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol C4B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz EAPKVVEEQE SRVHYTVCIW RNGKVGLSGM AIADVTLLSG FHALRADLEK LTSLSDRYVS HFETEGPHVL LYFDSVPTSR ECVGFEAVQE VPVGLVQPAS ATLYDYYNPE RRCSVFYGAP SKSRLLATLC SAEVCQCAEG KCPRQRRALE RGLQDEDGYR MKFACYYPRV EYGFQVKVLR EDSRAAFRLF ETKITQVLHF TKDVKAAANQ MRNFLVRASC RLRLEPGKEY LIMGLDGATY DLEGHPQYLL DSNSWIEEMP SERLCRSTRQ RAACAQLNDF LQEYGTQGCQ V
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.